Merck
ENA458426270
Enamine
(3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.12
Número MDL:
Iupac Name
(3-methyl-4-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4-5(2-7)3-8-6-4/h3,7H,2H2,1H3
Clave InChI
IKGIRSAMZDRLHN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226172
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)