Merck
ENA458425156
Enamine
tert-butyl N-(2-{[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amino}ethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-((2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-5-4-12-6-8-16-9-7-14/h12,14H,4-9H2,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
HVTURBAKRQAZQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222334
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)