Merck
ENA458425001
Enamine
(3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)(benzyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.22
Número MDL:
Iupac Name
N2-benzyl-3,3,3-trifluoropropane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C10H13F3N2/c11-10(12,13)9(6-14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,15H,6-7,14H2
Clave InChI
ZVQBRWKRJPPJQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)