Merck
ENA458424392
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloropyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.58
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloropicolinate
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c9-5-1-2-6(13-3-5)7(14)15-4-8(10,11)12/h1-3H,4H2
Clave InChI
ZJMXSQNHLODRSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222553
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)