ENA458424371
Enamine
1-{[(2,2-difluorocyclopentyl)methyl]sulfanyl}ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
S-((2,2-difluorocyclopentyl)methyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C8H12F2OS/c1-6(11)12-5-7-3-2-4-8(7,9)10/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
HOTDCUGTHUBFST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220984
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220984
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)