Merck
ENA457511724
Enamine
5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.7
Número MDL:
Iupac Name
5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3S/c11-15(13,14)8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
MDEMJVZRENKSJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61558
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)