Merck
ENA457510681
Enamine
tert-butyl 1-(aminomethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.75
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(aminomethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-6-8-4-11(13,5-8)7-12;/h8H,4-7,12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
NIDUHFFUIINMBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222837
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222837
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)