Merck
ENA457509771
Enamine
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.07
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H11BrF3NO/c8-6(7(9,10)11)5-12-1-3-13-4-2-12/h6H,1-5H2
Clave InChI
KFCAIQBJTHJTCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)