Merck
ENA457508719
Enamine
N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Iupac Name
N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(9)7-2-4-10-5-3-8/h8H,2-5H2,1H3,(H,7,9)
Clave InChI
DJDAFXBIBNKCBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217925
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217925
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)