Merck
ENA457508372
Enamine
1-fluoro-2-iodonaphthalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.06
Número MDL:
mp
11-13
Iupac Name
1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6FI/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6H
Clave InChI
SWMWTRKWOARCIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Melting Point
11-13
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)