Merck
ENA457508163
Enamine
5-methyl-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.15
Número MDL:
Iupac Name
5-methyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-10-3-2-7-4-9-5-8(7)6-10;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H
Clave InChI
XVKMGZXKEKSORE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216887
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216887
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)