ENA455586060
Enamine
3,3-dimethyl-4-(propan-2-yl)azetidin-2-one
About This Item
mp
94-96
Iupac Name
4-isopropyl-3,3-dimethyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-5(2)6-8(3,4)7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)
Clave InChI
OTLYYSHNBRDSKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216802
Melting Point
94-96
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216802
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)