ENA455585905
Enamine
3-[(pentafluorophenyl)carbamoyl]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
4-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentafluoroanilino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H6F5NO3/c11-5-6(12)8(14)10(9(15)7(5)13)16-3(17)1-2-4(18)19/h1-2H2,(H,16,17)(H,18,19)
Clave InChI
PJXBXTXOZPKSCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)