Merck
ENA455585589
Enamine
N'-(prop-2-enoyl)benzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
N'-acryloylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-9(13)11-12-10(14)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2,(H,11,13)(H,12,14)
Clave InChI
DJURFDUDNBUJNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215058
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)