Merck
ENA448969757
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.18
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-6(2,4-7)5-8-3/h7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
BEQOBRGLAAGQDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)