ENA448969522
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
About This Item
mp
132-133
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-5-7(3-1-2-4-7)11-6(10)8-5/h1-4H2,(H,8,9,10)
Clave InChI
MEZFDLNHBQSENG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017
Melting Point
132-133
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)