Merck
ENA448969386
Enamine
methyl 2-(aminomethyl)-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(aminomethyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3O2.2ClH/c1-15-10(14)6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-11)12-7;;/h2-4H,5,11H2,1H3,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
BUENRHMCXUCVMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214654
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214654
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)