ENA448969020
Enamine
methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](2-methoxyethyl)amino}-4-phenylbutanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)(2-methoxyethyl)amino)-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C19H29NO5/c1-19(2,3)25-18(22)20(13-14-23-4)16(17(21)24-5)12-11-15-9-7-6-8-10-15/h6-10,16H,11-14H2,1-5H3
Clave InChI
MJBYBSMRFQPHJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)