Merck
ENA448968191
Enamine
N-propyl-1-(pyridin-4-yl)piperidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.33
Número MDL:
Iupac Name
N-propyl-1-(4-pyridinyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-2-7-15-12-5-10-16(11-6-12)13-3-8-14-9-4-13/h3-4,8-9,12,15H,2,5-7,10-11H2,1H3
Clave InChI
YJCBZLNJQRJFOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210078
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)