Merck
ENA448967914
Enamine
(thiolan-3-yl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.12
Número MDL:
Iupac Name
(tetrahydrothiophen-3-yl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2S.2ClH/c5-6-4-1-2-7-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H
Clave InChI
BCSHWGJKUXXKID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)