Merck
ENA447958305
Enamine
4-amino-3-(trifluoromethyl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.58
Número MDL:
Iupac Name
3-(aminomethyl)-4,4,4-trifluorobutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO2.ClH/c6-5(7,8)3(2-9)1-4(10)11;/h3H,1-2,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
XRJPLXZCPPGEIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210250
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210250
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)