ENA447958141
Enamine
[(2-aminoethyl)sulfamoyl]dimethylamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(2-aminoethyl)(dimethylsulfamoyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H13N3O2S.ClH/c1-7(2)10(8,9)6-4-3-5;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
XHPQYMHUOVXBLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208476
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208476
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)