Merck
ENA447957594
Enamine
[(5-bromofuran-2-yl)methyl][2-(1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.13
Número MDL:
Iupac Name
N-[(5-bromo-2-furyl)methyl]-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12BrN3O/c11-10-2-1-9(15-10)7-12-3-5-14-6-4-13-8-14/h1-2,4,6,8,12H,3,5,7H2
Clave InChI
YWXVIXPUBJFQEH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207510
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207510
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)