ENA447957052
Enamine
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8-2-3-10-9(6-8)7-11-4-5-12-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
Clave InChI
GGOWTFFZMXVNCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207663
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)