Merck
ENA447956548
Enamine
6-[(oxan-4-yl)amino]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
Iupac Name
6-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c17-14-4-1-10-9-12(2-3-13(10)16-14)15-11-5-7-18-8-6-11/h2-3,9,11,15H,1,4-8H2,(H,16,17)
Clave InChI
HBVPCUVRIGWZOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204898
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204898
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)