Merck
ENA447955994
Enamine
5-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.23
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-1,3-thiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c9-8-11-5-7(12-8)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H2,9,11)
Clave InChI
APDVGCUZIITDCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115072
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)