Merck
ENA447955763
Enamine
methyl 4-(1,3-thiazol-2-yl)butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.25
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(thiazol-2-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-11-8(10)4-2-3-7-9-5-6-12-7/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JAOMTJHEOWPNLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203761
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203761
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)