Merck
ENA444725744
Enamine
4-azatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonan-2-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
2.5 G
2434,40 €
5 G
3582,30 €
10 G
5290,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-85059-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
2.5 G
2434,40 €
5 G
3582,30 €
10 G
5290,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-85059-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
octahydro-3,5-methanocyclopenta[b]pyrrol-6-ol
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-8-4-1-5-3-9-7(8)6(5)2-4/h4-10H,1-3H2
Clave InChI
WUBFQEYKZRPUHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)