Merck
ENA444725290
Enamine
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.16
Número MDL:
Iupac Name
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c1-8(2-3-8)6(12)4-5(11)7(9)10/h7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
YXIDGJQMZBDJPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)