Merck
ENA444725147
Enamine
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.7
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11(12)5-6-13-8-11;/h2-4,7,13H,5-6,8H2,1H3;1H
Clave InChI
JQKODRYYPSMZFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)