Merck
ENA444724691
Enamine
2-aminopentane-1,5-diol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-1,5-pentanediol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c6-5(4-8)2-1-3-7/h5,7-8H,1-4,6H2
Clave InChI
UEDDHBVGNLVMRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)