Merck
ENA444723988
Enamine
2-(pyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.11
Número MDL:
Iupac Name
2-(pyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c7-4-3-6-2-1-5-8-6;;/h6,8H,1-5,7H2;2*1H
Clave InChI
CAGJSPYOJPRCCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200876
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200876
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)