Merck
ENA432540380
Enamine
4-amino-1-benzyl-5-methylpyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.73
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-1-benzyl-5-methylpyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c1-9-11(13)7-12(15)14(9)8-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11H,7-8,13H2,1H3;1H
Clave InChI
PTVUMEHMPAGBFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199127
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199127
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)