ENA432539436
Enamine
methyl 2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O2S/c1-12-10(11)8-6-13-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-5,8H,6H2,1H3
Clave InChI
WQSWAMIVBYEOJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195842
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195842
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)