Merck
ENA432539326
Enamine
4-bromo-3-chloro-N-[(pyridin-4-yl)methyl]aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
334.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-N-(pyridin-4-ylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10BrClN2.ClH/c13-11-2-1-10(7-12(11)14)16-8-9-3-5-15-6-4-9;/h1-7,16H,8H2;1H
Clave InChI
GPJIYLWEHZXPKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197652
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197652
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)