Merck
ENA432539137
Enamine
2-[(2,6-dimethyloxan-4-yl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.72
Número MDL:
Iupac Name
2-((2,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO2.ClH/c1-7-5-9(10-3-4-11)6-8(2)12-7;/h7-11H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JIXFJIWPLNYSOL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195504
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195504
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)