ENA432539136
Enamine
2-[(thian-4-yl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-((tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NOS.ClH/c9-4-3-8-7-1-5-10-6-2-7;/h7-9H,1-6H2;1H
Clave InChI
XBCVVWUAAPUBLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)