Merck
ENA432538641
Enamine
(6-tert-butylpyridin-3-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
(6-(tert-butyl)pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)9-5-4-8(7-12)6-11-9/h4-6,12H,7H2,1-3H3
Clave InChI
RPUJAWBFTVIVNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194149
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)