Merck
ENA432538600
Enamine
3-(3-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-fluorophenyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(13)7-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7,13H2
Clave InChI
SXEOLQMEORRYNB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)