Merck
ENA432538362
Enamine
7-fluoro-6-methoxyquinolin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.18
Número MDL:
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxyquinolin-4-ol
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c1-14-10-4-6-8(5-7(10)11)12-3-2-9(6)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
PDHUKRUYDMEQQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193028
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193028
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)