ENA429361672
Enamine
tert-butyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-cyano-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-9(4,5)6-10/h1-5H3,(H,11,12)
Clave InChI
GIGXCVOTKUOLHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94434
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94434
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)