Merck
ENA429361645
Enamine
3-methyloxane-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5-4-10-3-2-6(5)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
CNDLZDNFSPMAQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84903
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84903
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)