Merck
ENA429361426
Enamine
2-methyl-5-(5-methylfuran-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.24
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(5-methyl-2-furyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-8-3-5-10(7-11(8)13)12-6-4-9(2)14-12/h3-7H,13H2,1-2H3
Clave InChI
HKJNDMKMESONOK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192594
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)