Merck
ENA429361224
Enamine
(3S)-3-[(2-fluorophenyl)methoxy]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.26
Número MDL:
Iupac Name
(3S)-3-[(2-fluorobenzyl)oxy]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-12-6-2-1-4-10(12)9-15-11-5-3-7-14-8-11/h1-2,4,6,11,14H,3,5,7-9H2/t11-/m0/s1
Clave InChI
ZKHPALXDIDQTKU-NSHDSACASA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189826
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189826
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)