Merck
ENA429361122
Enamine
2-(cyclopentylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.27
Número MDL:
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-8(13)7-5-14-9(11-7)10-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
SHPOJMUZHLUQPG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191866
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)