Merck
ENA429360779
Enamine
2-[({5,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}methyl)sulfanyl]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.34
Número MDL:
Iupac Name
2-{[(5,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)methyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15N3O2S/c1-7-4-8(2)15-5-10(14-12(15)13-7)6-18-9(3)11(16)17/h4-5,9H,1,6H2,2-3H3,(H,13,14)(H,16,17)
Clave InChI
HWZNEHNECAJALG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190751
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190751
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)