ENA429360123
Enamine
5-acetyl-2,4-dichlorobenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189412-100MG
182,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-189412-100MG
182,80 €
Iupac Name
5-acetyl-2,4-dichlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO3S/c1-4(12)5-2-8(15(11,13)14)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3,(H2,11,13,14)
Clave InChI
SACDLDIMGQGNIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189412
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)