Merck
ENA429360055
Enamine
1-[2-(tert-butylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.32
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-(tert-butylsulfanyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H16OS/c1-9(13)10-7-5-6-8-11(10)14-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
YYVZGWDTMHUFJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189228
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)