Merck
ENA429360047
Enamine
3-(thiophen-2-yl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
mp
79-83
Iupac Name
3-(2-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8OS/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1-7,11H
Clave InChI
JNRLPFAEBJQNQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Melting Point
79-83
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)