ENA429359577
Enamine
2-(4-bromo-2-chlorophenyl)propan-2-ol
About This Item
Iupac Name
2-(4-bromo-2-chlorophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H10BrClO/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3
Clave InChI
DSLNANFLPLEUSI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188173
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188173
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)